주요 문서
ENA321763234
Enamine
N-methyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methylquinuclidin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-9-8-6-10-4-2-7(8)3-5-10/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI key
UWBYHCLTULMDDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74794
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)