주요 문서
ENA321762467
Enamine
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
149-151
Iupac Name
1,2,5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-5-4-7(8(10)11)6(2)9(5)3/h4H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845
Melting Point
149-151
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16845
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)