주요 문서
ENA321762384
Enamine
3-bromo-1-phenylpyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
100-103
Iupac Name
3-bromo-1-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H10BrNO/c11-9-6-7-12(10(9)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
OXRJWDQGHVJQAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73730
Melting Point
100-103
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73730
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)