주요 문서
ENA321762073
Enamine
1-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-3-cyclopropylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-N'-cyclopropylurea
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c1-8(13)9-2-4-10(5-3-9)14-12(16)15-11-6-7-11/h2-5,8,11H,6-7,13H2,1H3,(H2,14,15,16)
InChI key
PSYRJALPHDWLAG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41975
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)