주요 문서
ENA313839428
Enamine
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-2-3-9(8(11)6-7)13-5-1-4-12-13/h1-6H,11H2
InChI key
LNMGZDUQHMYCOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)