주요 문서
ENA313839256
Enamine
1H,2H,4H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2H-thieno[2,3-d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C6H3NO3S/c8-5-3-1-2-11-4(3)7-6(9)10-5/h1-2H,(H,7,9)
InChI key
YPNJLKYQXUBRHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68460
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)