주요 문서
ENA313839029
Enamine
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-methylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-7(6-8)4-2-3-5-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI key
CYHREEAGZNSGMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72902
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)