주요 문서
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChI key
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)