주요 문서
ENA311759678
Enamine
1-chloro-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-chloro-4-(2-propynyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H7ClO/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h1,3-6H,7H2
InChI key
USRMDNZIKVMDKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70771
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)