주요 문서
ENA311759605
Enamine
4-(cyclohexylamino)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,13-14H,1-5H2
InChI key
ZWNKVPHOSQGNRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)