주요 문서
ENA311759435
Enamine
methyl 2-[(2-aminoethyl)sulfanyl]acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl [(2-aminoethyl)sulfanyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-8-5(7)4-9-3-2-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
LBYBMKYIAODETE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)