주요 문서
ENA308584882
Enamine
[4-(2-methylpropyl)morpholin-2-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-isobutyl-2-morpholinyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-8(2)5-10-3-4-12-9(6-10)7-11/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HQDJQJVJHWSKDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69160
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)