주요 문서
ENA308584793
Enamine
ethyl 2-[2-(2-phenylacetamido)-1,3-thiazol-4-yl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
90-92
Iupac Name
ethyl {2-[(phenylacetyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Inchi Code
1S/C15H16N2O3S/c1-2-20-14(19)9-12-10-21-15(16-12)17-13(18)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,2,8-9H2,1H3,(H,16,17,18)
InChI key
ZAFYLKARKYIKCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69650
Melting Point
90-92
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69650
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)