주요 문서
ENA308583773
Enamine
5-methoxy-2-[(quinolin-2-yl)methoxy]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-quinolinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-20-14-8-9-17(15(18)10-14)21-11-13-7-6-12-4-2-3-5-16(12)19-13/h2-10H,11,18H2,1H3
InChI key
YBHXAEDRSXKRPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68464
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)