주요 문서
ENA308583408
Enamine
2-chloro-N-[(5-cyano-2-fluorophenyl)methyl]-N-methylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyano-2-fluorobenzyl)-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H10ClFN2O/c1-15(11(16)5-12)7-9-4-8(6-14)2-3-10(9)13/h2-4H,5,7H2,1H3
InChI key
RRVPVFAVKWOYAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47935
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)