주요 문서
ENA300791951
Enamine
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-12-7-6-11-8-9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,11H,6-8H2,1H3
InChI key
QEHRLRCOYMVAFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67553
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)