주요 문서
ENA300790965
Enamine
methyl 4-(4-oxopiperidin-1-yl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-(4-oxo-1-piperidinyl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-14-10(13)3-2-6-11-7-4-9(12)5-8-11/h2-8H2,1H3
InChI key
DSSOBYZLFQUGCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66068
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)