주요 문서
ENA296274996
Enamine
2-methyl-4-(pentafluoroethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-4-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8F5N/c1-5-4-6(2-3-7(5)15)8(10,11)9(12,13)14/h2-4H,15H2,1H3
InChI key
JVPHVEVTCAXTKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54794
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)