주요 문서
ENA296274851
Enamine
3-(thiophen-3-yl)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(3-thienyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NS.ClH/c11-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-12-7-9;/h1-7H,11H2;1H
InChI key
QSYGPAHBIIGMHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65200
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)