주요 문서
ENA295068971
Enamine
5-methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-8-5-3-4-7(6-8)9-2/h4H,3,5-6H2,1-2H3
InChI key
ZVLYIVWDEAHCOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64866
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)