주요 문서
ENA295068727
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DGCIBJXJCNPBTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64418
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)