주요 문서
ENA295068639
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-2',5'-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-2',5'-dione
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-10-7-12(11(15)13-10)5-8-3-1-2-4-9(8)6-12/h1-4H,5-7H2,(H,13,14,15)
InChI key
YYHWTVHCUYAVTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64236
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64236
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)