주요 문서
ENA295068526
Enamine
1-(1H-indazole-6-carbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(1H-indazol-6-ylcarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15N3O3/c18-13(17-6-2-1-3-12(17)14(19)20)9-4-5-10-8-15-16-11(10)7-9/h4-5,7-8,12H,1-3,6H2,(H,15,16)(H,19,20)
InChI key
OQVKQAANTADAGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64058
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64058
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)