주요 문서
ENA295068115
Enamine
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
141-143
Iupac Name
2-[4-(chloromethyl)phenoxy]acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H2,11,12)
InChI key
DPQHXFUGZIVQLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171
Melting Point
141-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62171
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)