주요 문서
ENA292596584
Enamine
N-(propan-2-yl)piperidin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-isopropyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-8-4-3-5-9-6-8/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
XAXUUHPCEVNZFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61495
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)