주요 문서
ENA292596143
Enamine
2-methyl-2-phenyloxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-2-phenyloxirane
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-9(7-10-9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
MRXPNWXSFCODDY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61601
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61601
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)