주요 문서
ENA292596073
Enamine
methyl 3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
284.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S.ClH/c1-16-11(15)9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-14-12(13)17-10;/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14);1H
InChI key
RRNSYZKCYAQTLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62375
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62375
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)