주요 문서
ENA282548456
Enamine
4-hydroxycyclohexane-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydroxycyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h5-6,9H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI key
UCUHQXIAXJMZRI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60232
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)