주요 문서
ENA282548424
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-5-4-6(11-8(10)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
InChI key
CRGNBCADENCADB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61040
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)