주요 문서
ENA282548256
Enamine
[(3-fluorophenyl)methyl][(oxolan-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.26
MDL number:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-11-4-1-3-10(7-11)8-14-9-12-5-2-6-15-12/h1,3-4,7,12,14H,2,5-6,8-9H2
InChI key
MDGSARSDWZUDQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60769
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)