주요 문서
ENA258389684
Enamine
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-10(12)11-13/h2-4,7,13H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GMIBUONZOFCIDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)