주요 문서
ENA250699196
Enamine
1-(2-oxo-2-phenylethyl)pyrrolidine-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
143-144
Iupac Name
1-(2-oxo-2-phenylethyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c14-10(9-4-2-1-3-5-9)8-13-11(15)6-7-12(13)16/h1-5H,6-8H2
InChI key
KVRVASVVKKAZBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55483
Melting Point
143-144
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55483
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)