주요 문서
ENA250699041
Enamine
[(3-nitrophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-2-6-11-8-9-4-3-5-10(7-9)12(13)14;/h2-5,7,11H,1,6,8H2;1H
InChI key
CMBVZGYCHFHEEF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)