주요 문서
ENA250698784
Enamine
5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
136-138
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H2,12,13)
InChI key
QMYMOARPAJVXDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57291
Melting Point
136-138
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57291
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)