주요 문서
ENA250698688
Enamine
5-amino-2-ethylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-2-ethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)13(10,11)12/h3-5H,2,9H2,1H3,(H2,10,11,12)
InChI key
OJUOFLJPVCJTOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57082
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57082
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)