Iupac Name
5-butyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-2-3-4-5-6(10)9-7(11)8-5/h10H,2-4H2,1H3,(H2,8,9,11)
InChI key
FRGSTKNINVAEQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55742
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: