주요 문서
ENA245487521
Enamine
2-chloro-1-[4-(pyrazin-2-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-(2-pyrazinyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN4O.ClH/c11-7-10(16)15-5-3-14(4-6-15)9-8-12-1-2-13-9;/h1-2,8H,3-7H2;1H
InChI key
ZCRGQEHERQYRNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55909
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55909
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)