주요 문서
ENA245486974
Enamine
4-(3,6-dioxo-1,2-diazinan-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(3,6-dioxotetrahydro-1(2H)-pyridazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c14-9-5-6-10(15)13(12-9)8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,14)(H,16,17)
InChI key
USBCCCWZFZKVJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54871
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54871
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)