주요 문서
ENA245486342
Enamine
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
78-79
Iupac Name
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-2-3-4-11-13-12(14-16-11)9-5-7-10(15)8-6-9/h5-8,15H,2-4H2,1H3
InChI key
OUNWDZINNLJSJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Melting Point
78-79
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)