주요 문서
ENA245485810
Enamine
3-(3-carbamoylpiperidin-1-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
€152.90
250 MG
€198.40
500 MG
€286.80
1 G
€354.40
2.5 G
€572.80
5 G
€936.80
10 G
€1,664.80
Vendor SKU: EN300-127045-100MG
€152.90
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
€152.90
250 MG
€198.40
500 MG
€286.80
1 G
€354.40
2.5 G
€572.80
5 G
€936.80
10 G
€1,664.80
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
MDL number:
Vendor SKU: EN300-127045-100MG
€152.90
Aldrich 제휴사로부터 14일 내에 출하
Iupac Name
3-[3-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c10-9(14)7-2-1-4-11(6-7)5-3-8(12)13/h7H,1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
InChI key
SKSOTLDJSIVFBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260
  • 시험 성적서(COA)