주요 문서
ENA238713404
Enamine
N-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.76
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-isoquinolinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.ClH/c1-15(13,14)12-10-4-2-3-8-7-11-6-5-9(8)10;/h2-4,11-12H,5-7H2,1H3;1H
InChI key
VIXRVBRUSDQWJD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52071
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52071
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)