주요 문서
ENA238713104
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-3-5-8(6-4-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
HFRRPNALBUTUND-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)