주요 문서
ENA238713095
Enamine
4-(3-fluorophenoxy)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.19
MDL number:
mp
51-53
Iupac Name
4-(3-fluorophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c11-8-3-1-4-9(7-8)14-6-2-5-10(12)13/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
IWYAMFRULTXSGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51804
Melting Point
51-53
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51804
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)