주요 문서
ENA238712399
Enamine
tert-butyl N-[(N'-hydroxycarbamimidoyl)(4-methoxyphenyl)methyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (2E)-2-amino-2-(hydroxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(18)16-11(12(15)17-19)9-5-7-10(20-4)8-6-9/h5-8,11-12H,15H2,1-4H3,(H,16,18)
InChI key
DJBFUNXGJFLBFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52023
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52023
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)