주요 문서
ENA238711870
Enamine
3-(1,3-dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindol-2-yl)-4-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO4/c1-9-6-7-10(16(20)21)8-13(9)17-14(18)11-4-2-3-5-12(11)15(17)19/h2-3,6-8,11-12H,4-5H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
IBPZYQWIASFOQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49791
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)