주요 문서
ENA238710445
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c5-4(6,7)3-9-2-1-8;/h1-3,8H2;1H
InChI key
WQXHWCKAXLERPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)