주요 문서
ENA238710256
Enamine
7-chloro-5-(methoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(7-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)methyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H7ClN4O/c1-13-3-5-2-6(8)12-7(11-5)9-4-10-12/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
LEULZFQQXCHCAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)