주요 문서
ENA196830173
Enamine
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
117-119
Iupac Name
ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-4-12-9(11)8-5-6(2)10-7(8)3/h5,10H,4H2,1-3H3
InChI key
NOCOMGOGAJYTPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716
Melting Point
117-119
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)