주요 문서
ENA189566586
Enamine
[2-(4-propoxyphenoxy)pyridin-3-yl]methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[2-(4-propoxyphenoxy)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c1-2-10-18-13-5-7-14(8-6-13)19-15-12(11-16)4-3-9-17-15/h3-9H,2,10-11,16H2,1H3
InChI key
YKILBLPQBANTJK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43442
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)