주요 문서
ENA189566383
Enamine
methyl[1-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl-1-(2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-6(8-2)7-4-3-5-9-7/h3-6,8H,1-2H3
InChI key
IPSPCSZFJRJGMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)